Learn More
Fil de nickel/chrome, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel Chromium |
| Couleur | Argent |
| Aspect | Silver-colored wire |
| Quantité | 500 m |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre |