Learn More
Feuille de métal en cuivre-nickel, alliage 400, 0,81 mm (0,032 po) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486795 150 x 150 mm 1 pièce
15496795 300 x 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486795 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045169.GT
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Copper foil, Alloy 400
Note relative au nom 0.81mm (0.032 in.) thick
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Cu; 67:33 wt%
Quantité 150 x 150 mm
Forme Feuille
Numéro MDL MFCD00801098