Learn More
Feuille de nickel-cuivre, alliage 400, 1,6 mm (0,062 in) épais, Thermo Scientific™
Code produit 15416845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416845 150 x 150 mm 1 pièce
15426845 300 x 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416845 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045231.GT
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Copper foil, Alloy 400
Note relative au nom 1.6mm (0.062 in.) thick
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Cu; 67:33 wt%
Quantité 150 x 150 mm
Forme Feuille
Numéro MDL MFCD00801098