Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Manchons de serrage doubles en nickel
Code produit 10140081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Laiton nickelé
Nickel, zinc thermolaqué
Comprend:
Nickel-plated Brass Screws
Nickel-plated Steel Screws
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Comprend Conditionnement
10140081 Nickel, zinc thermolaqué Nickel-plated Brass Screws 1 pièce
10353571 Nickel, zinc thermolaqué Nickel-plated Steel Screws 1 pièce
10126821 Laiton nickelé Nickel-plated Brass Screws 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10140081 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 2201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.60€
    7.15€ / 1 pièces
    Économisez 0.45€
    5% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Utiliser Usbeck Laborgeraete™ Manchons de serrage doubles en nickel pour appliquer une pression de serrage uniforme à 360 degrés et obtenir des ajustements parfaits. Les manchons présentent une conception modulaire haute résistance pour une manipulation plus sûre.
  • Zinc moulé sous pression
  • Pour les tiges jusqu'à 16 mm Ø
  • À utiliser avec des vis en acier nickelé ou en laiton
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Double manchon
Matériau Nickel, zinc thermolaqué
Comprend Nickel-plated Brass Screws