Learn More
Feuille de nickel, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
50 x 250 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11315769 50 x 250 mm 1 pièce
11305769 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11315769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010254.GB
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel foil
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) thick
Quantité 50 x 250 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.56g/50x50mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.99%