Learn More
Feuille de nickel, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,994 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356388 25 x 25 mm 25mm
11385899 50 x 50 mm 1 pièce
11346388 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11356388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012044.FF
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel foil
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) thick
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Poids ≈2.8g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.994%
Qualité Puratronic
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel foil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel