Learn More
Feuille de nickel, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11356219 50 x 50 mm 1 pièce
11366219 100 x 100 mm 1 pièce
11376219 100 x 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11356219 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044824.FI
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. .22.3 g/50 x 50 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray foil
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Forme Feuille, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur