Learn More
Nickel (II) acétate tétrahydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409953
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11409953
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13026.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol
Nickel(II) acetate tetrahydrate is used in electroplating. It is also used in the preparation of polynuclear-nickel polyoxotungstate cluster compounds, which are used in designing molecular magnets. Further, it is used as a catalyst and mordant for dyeing textiles, as a sealant for anodized aluminum and to make other nickel compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrahydrate d’acétate de nickel(II) est utilisé dans l’électroplastie. Il est également utilisé dans la préparation de composés polynucléaires en polynickel polyoxotungstate, qui sont utilisés dans la conception d’aimants moléculaires. De plus, il est utilisé comme catalyseur et mordant pour la teinture des textiles, comme produit d’étanchéité pour l’aluminium anodisé et pour la fabrication d’autres composés du nickel.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol. Insoluble dans l’éther diéthylique et le n-octanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6018-89-9
Formule moléculaire C4H14NiO8
Poids moléculaire (g/mol) 248.84
Numéro MDL MFCD00066973
Clé InChI OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
CID PubChem 62601
Nom IUPAC nickel(2+);diacéate;térahydraté
SMILES O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) acetate tetrahydrate
Point de fusion (decomposition)
Densité 1.744
Odeur Light
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 3730764
Merck Index 14,6499
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol. Insoluble in diethyl ether and n-octanol.
Poids de la formule 248.84 (176.79 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) acetate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nickel acetate tetrahydrate