Learn More
Phtalocyanine de cuivre(II), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Nickel(II) phthalocyanine |
| Point de fusion | >300°C |
| Couleur | Bleu à violet |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 571.24 |
| Forme physique | Poudre |