Learn More
Phtalocyanine de cuivre(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388248 25 g 25g
11378248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039453.14
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14055-02-8 | C32H16N8Ni | 571.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14055-02-8
Formule moléculaire C32H16N8Ni
Poids moléculaire (g/mol) 571.23
Numéro MDL MFCD00041954
Clé InChI LVIYYTJTOKJJOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel phthalocyanine, nickel ii phthalocyanine, phthalocyanine, ni, nickel ii phthalocyanine, dye content 85 %
CID PubChem 2735100
Nom IUPAC nickel(2+) 2,11,20,29,37,38,39,40-octaazanonacyclo[28.6.1.1³,¹⁰.1¹²,¹⁹.1²¹,²⁸.0⁴,⁹.0¹³,¹⁸.0²²,²⁷.0³¹,³⁶]tétraconta-1(36),2,4,6,8,10(40),11,13,15,17,19,21(38),22,24,26,28,30,32,34-nonadécaène-37,39-diide
SMILES [Ni++].[N-]1C2=NC3=NC(=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C4N=C(N=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C41)C1=CC=CC=C31
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Nickel(II) phthalocyanine
Point de fusion >300°C
Couleur Bleu à violet
Quantité 25 g
Poids de la formule 571.24
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.