Learn More
Trifluorométhanesulfonate de nickel(II), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497378
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
15497378 1 g 1g
15407388 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15497378 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60878.03
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 60871-84-3 | Molecular Formula: C2F6NiO6S2 | Molecular Weight: 356.82 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate and as OLED chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et comme produits chimiques OLED.
Solubilité
Partiellement solubles dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60871-84-3
Formule moléculaire C2F6NiO6S2
Poids moléculaire (g/mol) 356.82
Numéro MDL MFCD00673740
Clé InChI KVRSDIJOUNNFMZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel ii trifluoromethanesulfonate, nickel ii triflate, nickel 2+ ditriflate, trifluoromethanesulfonic acid nickel ii salt, nickel triflate, acmc-209mmw, ni otf 2, nickelous trifluoromethanesulfonate, nickel 2+ ion ditriflate
CID PubChem 9820095
Nom IUPAC Nickel(2+) ; trifluorométhanesulfonate
SMILES [Ni++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
Point de fusion 100°C to 106°C
Formule linéaire Ni(OSO2CF3)2
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Partly soluble in water.
Poids de la formule 356.83
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.