Learn More
Fer nickel, cible de pulvérisation, 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,95 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15423745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423745 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15423745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040886.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Source de pulvérisation de magnétron
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Iron, sputtering target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantité 1 Ea.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD01741928
Pourcentage de pureté 99.95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel Iron, sputtering target
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..