Learn More
Nickel, Ni/Cr, Alliage 500, N07500, ARMI ∣MBH
Description
Nickel, Ni/Cr, Alliage 500, N07500, Ø 38 x 3 mm
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tin/Oxygen/Nitrogen/Phosphorus/Manganese/Magnesium/Vanadium/Zirconium/Boron/Tantalum/Tungsten/Silicon/Niobium/Carbon/Iron/Aluminium/Titanium/Molybdenum/Cobalt/Chromium/Nickel/Copper |
| CAS | 7440-02-0 |
| Quantité | 1 Ea. |
| Forme | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tin 0.0002 %/Oxygen 0.0005 %/Nitrogen 0.0007 %/Phosphorus 0.001 %/Manganese 0.002 %/Magnesium 0.0023 %/Vanadium 0.004 %/Zirconium 0.008 %/Boron 0.009 %/Tantalum 0.01 %/Tungsten 0.013 %/Silicon 0.02 %/Niobium 0.022 %/Carbon 0.079 %/Iron 0.086 %/Aluminium 3.02 %/Titanium 3.02 %/Molybdenum 3.51 %/Cobalt 16.99 %/Chromium 18.47 %/Nickel 54.8 %/Copper (0.001) % |