Learn More
Nickel, Ni/Cr, Alliage 718, N07718, ARMI ∣MBH
Code produit 18001960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18001960 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18001960 Fournisseur ARMI/MBH Code fournisseur IARMNI71820G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
ARMI ∣MBH produit des matériaux de référence certifiés en alliage métallique de haute qualité et établit des normes pour Spark-OES. ICP et l'analyse élémentaire XRF. L'offre comprend l'acier, l'aluminium, le titane, le nickel, le cobalt, le cuivre, le magnésium et bien d'autres matériaux.
Nickel, Ni/Cr, Alliage 718, N07718, Ø 38 x 19 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminium/Boron/Carbon/Chromium/Cobalt/Copper/Hydrogen/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Niobium/Nitrogen/Oxygen/Phosphorus/Selenium/Silicon/Sulfur/Tantalum/Tin/Titanium/Tungsten/Vanadium/Zirconium
CAS 7440-02-0
Quantité 1 de chaque
Forme Disque