Learn More
Plaque en nickel, 6,35 mm (0,25 po) d’épaisseur, hybridé 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
100mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11307787 100 x 100 mm 100mm
11450400 50 x 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014194.GH
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel plate
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) thick, Annealed
Quantité 100 x 100 mm
Odeur Odorless
Poids ≈141.3g/50x50mm
Forme Plaque
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.5%