Learn More
Buerkle™ Flacon de trempage en laiton nickelé Ex
Code produit 10478041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10478041 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10478041 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53653000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    821.61€
    591.60€ / 1 pièces
    Économisez 230.01€
    27% de réduction
En stock
Flacon de trempage en laiton nickelé Buerkle™ Ex pour tester les produits d’huile minérale de catégorie A, catégories d’explosion IIA, IIB et IIC.
  • Bouchon de flacon à vis - nettoyage facile
  • Poignée robuste
  • Poids élevé (3,2 kg) pour une descente rapide
  • 1000 ml de contenance
  • Hauteur avec poignées 443 mm
  • Veuillez commander le câble de descente approprié en même temps
  • Testé pour une utilisation dans la zone de protection Ex 0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Louche
Matériau Laiton
Comprend Poignée robuste, bouchon de flacon à vis
Capacité (métrique) 1 000 ml
Certifications/Conformité DIN, catégories d’explosion IIA, IIB et IIC, à utiliser dans la zone de protection Ex 0 et 1
À utiliser avec (équipement) Bobines manuelles et câbles de descente
Hauteur (métrique) 443 mm