Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Connecteur à crochet, zinc nickelé
Code produit 15296976 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tiges de 0 à 0,5 po de dia.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15296976 Tiges de 0 à 0,5 po de dia. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15296976 Fournisseur Cole-Parmer™ Essentials Code fournisseur 0804130
Expédition estimée: 11-01-2027
Fixez des tiges et/ou des pinces à votre cadre ou construisez un cadre de laboratoire sur mesure avec ce connecteur à crochet en zinc nickelé.
  • Utiliser avec 1/2 in tiges de cadre de diamètre (12,7 mm).
  • Permet l'assemblage à une main de deux composants avec une seule vis de réglage.
Spécification
Type Connecteur à crochet
À utiliser avec (équipement) Tiges de 0 à 0,5 po de dia.
Longueur (impériale) 1,9 in
Longueur (métrique) 47,24 mm
Matériau Zinc nickelé
Quantité 1 de chaque