Learn More
Poudre de nickel, sphérique, APS 5-15 micron, 99,8 % (à base des métaux) 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Nickel powder |
| Quantité | 100 g |
| Odeur | Odorless |
| Granulométrie | APS 5 to 15 Micron |
| Poids | Apparent density: 3g/cm3 to 5g/cm3 |
| Forme | Poudre sphérique |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN3089 |
| Pourcentage de pureté | 99.8% |
Sicherheit und Handhabung
- Nickel powder
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H228-Matière solide inflammable.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel