Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickel, bandelettes de test, Quant™
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel, Test strips |
| Quantité | 1 Kit |
| Numéro MDL | MFCD00147725 |