Learn More
Tige en nickel, dia. 12,7 mm (0,5 po), hybridé, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel rod |
| Note relative au nom | 12.7mm (0.5 in.) dia., Annealed |
| Quantité | 150 cm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈11.3g/cm |
| Forme | Tige |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.5% |