Learn More
Tige de nickel, 3,2 mm (0,12 po) de diamètre, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Nickel rod |
| Note relative au nom | 3.2mm (0.12 in.) dia. |
| Quantité | 120 cm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈0.72g/cm |
| Forme | Tige |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99% |