Learn More
Alfa Aesar™ Nickel sputtering target, 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick, 99.99% (metals basis)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel sputtering target |
| Note relative au nom | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
| CAS | 7440-02-0 |
| Quantité | 1 Ea. |
| Odeur | Odorless |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Formule moléculaire | Ni |
| Numéro MDL | MFCD00011137 MFCD06798735 |
| Synonyme | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
| Clé InChI | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |