Learn More
Cible de pulvérisation de nickel, 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434815 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15434815 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040876.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel sputtering target
Note relative au nom 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 7440-02-0
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Ni
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
Nom IUPAC nickel
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Pourcentage de pureté 99.99%