Learn More
Feuille mince de nickel, épaisseur 0,01 mm (0,0004 po), 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Nickel Thinfoil |
| Note relative au nom | 0.01mm (0.0004 in.) thick, Not certified pinhole free |
| Quantité | 50 x 50 mm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈0.055g/25x25mm |
| Forme | Feuille |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |