Learn More
Feuille ultrafine de nickel, épaisseur de 1,0 micron, 99,95 % (base de métaux à l’exception du Co), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel Ultrathin foil |
| Quantité | 50 x 50 mm |
| Odeur | Odorless |
| Granulométrie | 1.0 Micron thick |
| Notes de pourcentage du dosage | (base des métaux à l’exclusion du Co) |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |