Learn More
Fil de nickel, 0,38 mm (0,015 po) de diamètre, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 m
500 m
Conditionnement:
100m
500m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11301318 100 m 100m
11311318 500 m 500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11301318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010253.H4
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-02-0 | Molecular Formula: Ni | Molecular Weight: 58.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel wire
Note relative au nom 0.38mm (0.015 in.) dia.
Quantité 100 m
Odeur Odorless
Poids ≈1.01g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.8%