Learn More
Fil de nickel, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 m
25 m
100 m
500 m
Conditionnement:
100m
25m
500m
5m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11361308 500 m 500m
11351308 5 m 5m
11331308 25 m 25m
11341308 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11361308 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010250.H9
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. .1.75 g/m, Trempe : douce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray wire
Quantité 500 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Forme Fil, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre