Learn More
Fil de nickel, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, 99,98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 m
25 m
100 m
Conditionnement:
100m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314808 5 m 5m
11324808 25 m 25m
11334808 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11314808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043132.G5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.90€
    54.65€ / 5m
    Économisez 6.25€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Forme : Env. .1.75 g/m, Trempe : douce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel wire, Annealed
Couleur Argent à gris
Quantité 5 m
Plage de pourcentage du dosage 99.98% (metals basis)