Learn More
Fil de nickel, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, 99,98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 m
10 m
50 m
Conditionnement:
10m
2m
50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11354808 2 m 2m
11344808 10 m 10m
11364808 50 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043133.G2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : env. 7,0 g/m, Trempe : douce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel
Densité 8.908g/cm3 at 20°C
Quantité 2 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.98%, metal basis
Forme Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre