Learn More
Fil de nickel, dia. 1,0 mm (0,04 po), hybridé, Puratronic™, 99,995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
5 x 100 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311468 25 cm 25cm
11331468 100 cm 100cm
11321468 5 x 100 cm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11311468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010929.BU
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel wire
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed
Quantité 25 cm
Odeur Odorless
Poids ≈7.0g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic