Learn More
Niclosamide, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15702987 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15702987 25 g 25g
15712987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15702987 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461840250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.70€
    49.65€ / 25g
    Économisez 5.05€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-65-7
Formule moléculaire C13H8Cl2N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 327.12
Numéro MDL MFCD00057597
Clé InChI RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niclosamide, 5-chloro-n-2-chloro-4-nitrophenyl-2-hydroxybenzamide, niclocide, bayluscid, phenasal, tredemine, fenasal, yomesan, dichlosale, helmiantin
CID PubChem 4477
Nom IUPAC 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)NC1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Niclosamide
Point de fusion 225.0°C to 230.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in ethanol, chloroform, ether
Poids de la formule 327.12
Pourcentage de pureté 97+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Niclosamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Niclosamide