Learn More
Niclosamide, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15712987 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15712987 100 g 100g
15702987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15712987 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461841000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-65-7
Formule moléculaire C13H8Cl2N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 327.12
Numéro MDL MFCD00057597
Clé InChI RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niclosamide, 5-chloro-n-2-chloro-4-nitrophenyl-2-hydroxybenzamide, niclocide, bayluscid, phenasal, tredemine, fenasal, yomesan, dichlosale, helmiantin
CID PubChem 4477
Nom IUPAC 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophényl)-2-hydroxybenzamide
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)NC1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Niclosamide
Point de fusion 225.0°C to 230.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (HPLC)
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in ethanol, chloroform, ether
Poids de la formule 327.12
Pourcentage de pureté 97+%