Learn More
Niclosamide, MedChemExpress
Description
Niclosamide (BAY2353) is an orally active antihelminthic agent used in parasitic infection research. Niclosamide is a STAT3 inhibitor with an IC50 of 0.25 μM in HeLa cells. Niclosamide has biological activities against cancer, inhibits DNA replication in Vero E6 cells.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Niclosamide |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 50-65-7 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H8Cl2N2O4 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | BAY2353 |
| Informations sur la solubilité | DMF : 5 mg/mL (15.28 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 4.55 mg/mL (13.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?