Learn More
Niclosamide, MP Biomedicals™
Code produit 11405031 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11405031 50 g
11415031 100 g
11425031 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405031 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215582750
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
niclosamide ≥ Poudre jaune verdâtre à 98 %
  • Il est utilisé pour étudier la voie de signalisation Wnt/Frizzled-1.
  • Il est utilisé pour inhiber la transcription et la liaison à l'ADN de NF-κ B dans les cellules AML et pour induire l'apoptose.
  • Il est efficace contre les cestodes qui infectent les humains.
  • Le niclosamide découple la phosphorylation oxydative chez le ténia.
  • Il inhibe la phosphorylation oxydative mitochondriale des helminthes parasites.
  • Il inhibe le NF-κ Voie B dans les cellules de la leucémie myéloïde aiguë (LMA).
  • Le niclosamide inhibe la transcription et la liaison à l'ADN de NF-κ B.
  • Il bloque la phosphorylation d'Iβ induite par le facteur κdeα nécrose tumorale, la translocation de p65 et l'expression de NF-κB.κ Gènes régulés par B dans les cellules de la LMA. Elle augmente les niveaux de ROS pour induire l'apoptose dans les cellules de la LAM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-65-7
Formule moléculaire C13H8Cl2N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 327.12
Numéro MDL MFCD00057597
Clé InChI RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2´,5-Dichloro-4-nitrosalicylanilide
Nom IUPAC 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophényl)-2-hydroxybenzamide
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)NC1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spécification
Point de fusion 225°C to 233°C
Couleur Vert-jaune
Perte à la dessiccation ≤0.5%
Quantité 50 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 2820605
Informations sur la solubilité Soluble in methanol:acetone [1:1] (50mg/mL).
Tension de vapeur Very low at room temp