Learn More
Niclosamide, TRC
Code produit 30480199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480199 1 g 1g
30466745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30480199 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3955001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Niclosamide
CAS 50-65-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C13 H8 Cl2 N2 O4
Quantité 1 g
Synonyme Niclosamide anhydrous, 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide, Benzamide','5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxy-Salicylanilide','2',5-dichloro-4'-nitro- (8CI), 2-Chloro-4-nitrophenylamide-6-chlorosalicylic acid, 2-Hydroxy-5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)benzamide, 2',5-Dichloro-4'-nitrosalicylanilide, 5-Chloro-2'-chloro-4'-nitrosalicylanilide, 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide, 5-Chloro-N-(2'-chloro-4'-nitrophenyl)salicylamide, BAY 2353, Bayer 2353, Bayluscid, Cestocid, Cestocide, Devermin, Devermine, Fedal-Telmin, Fenasal, HL 2447, Helmiantin, Iomesan, Lintex, Mansonil, Mato, N-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-5-chlorosalicylamide, N-(2'-Chloro-4'-nitrophenyl)-5-chlorosalicylamide, NSC 178296, Nasemo, Niclocide, Niclosamide, Phenasal, Radeverm, Ruby, Sagimid, Sulqui, Tredemine, Utosamide, Vermitid, Vermitin, WR 46234, Yomesan, Zestocarp
Formule InChI InChI=1S/C13H8Cl2N2O4/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15/h1-6,18H,(H,16,19)
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2ccc(cc2Cl)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophényl)-2-hydroxybenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 327.12
Poids de la formule 325.9861
Pourcentage de pureté >95