Learn More
Thermo Scientific™ Spectromètre IR-TF et logiciel Nicolet™ iS™ 50
Code produit 18861085 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vérification de la performance:
ASTM E1421 pour répondre aux exigences des clients ISO / GLP.
Gamme spectrale:
10 à 25 000 cm¹
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vérification de la performance Gamme spectrale Conditionnement
18861085 ASTM E1421 pour répondre aux exigences des clients ISO / GLP. 10 à 25 000 cm¹ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18861085 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 912A0760
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Doté d’accessoires sur mesure et d’un logiciel intégré qui font de lui un poste de travail d’analyse des matériaux tout-en-un, le spectromètre IR-TF Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™ 50 contribue à relever aisément les défis analytiques.
Le spectromètre IR-TF Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™ 50 contribue à relever aisément les défis analytiques. Il est doté d’accessoires sur mesure et d’un logiciel intégré qui font de lui une station d’analyse des matériaux tout-en-un.
Conçu pour être très flexible, le spectromètre IR-TF Nicolet iS50 peut être mis à niveau depuis une simple paillasse IR-TF pour devenir un système d’acquisition entièrement automatisé sur une plage multi-spectrale, pouvant acquérir des spectres depuis l’infrarouge lointain jusqu’au visible. Les nouveaux modules ATR, Raman et NIR peuvent être activés d’une seule touche, donnant accès à ces techniques sans changer manuellement les composants du système.
Le spectromètre IR-TF Nicolet iS50 vous donne des réponses irréfutables quand la rapidité et la simplicité des flux de travaux sont cruciales pour votre laboratoire analytique.
Spectromètre IR-TF Nicolet iS50 :
  • Utilisation possible d’une double source
  • La source longue durée Polaris™
  • La source de lumière blanche tungstène-halogène
  • Trois détecteurs pour le compartiment principal d’échantillons
  • Étalon haute résolution
  • Étalon-roue de validation
  • Optiques standard en or (aluminium disponible)
  • Prise en charge complète des accessoires existants
  • Écrans d’énergie pour les éléments motorisés haute résolution (standard)
  • Volets de purge en option
  • Filtres motorisés en option
  • Polariseur motorisé en option
  • Port d’émission collimaté ou concentré
Aux offres que vous connaissez, comme les accessoires Smart, sont ajoutés les modules optionnels suivants :
  • ATR diamant intégré, dont la capacité s’étend à l’infrarouge moyen et lointain
  • Échangeur de diviseur de faisceau (Beamsplitter) automatisé (ABX)
  • Accessoire Raman pour compartiment d’échantillons
  • Module NIR avec sphère d’intégration et raccordements de fibre optique
  • Accessoire TGA-IR
  • Module GC-IR
Pour de plus amples informations, consultez la bibliothèque technique et lisez la fiche des caractéristiques et la brochure.
  • Encombrement, base uniquement : 62,6 x 69,8 x 27,6 cm (25 × 27 × 11 po)
  • Poids, base uniquement : 60 kg (132 lb)
  • Encombrement, y compris ABX : 62,6 x 69,8 x 50,8 cm (25 × 27 × 20 po)
  • Poids, base uniquement : Y compris ABX : 64 kg (141 lb)
  • Aucun encombrement supplémentaire pour Raman et ATR dédié
  • 11 po seulement (27,9 cm) de plus avec le module Nicolet iS50 NIR
Recommandé dans les domaines suivants :
  • Polymères et caoutchoucs
  • Médecine légale
  • Produits pharmaceutiques
  • Pigments / peintures / encres
  • Produits alimentaires / arômes et parfums / huiles
  • Laboratoires généralistes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Spectromètre et logiciel IR-TF analytique Nicolet iS50
Vérification de la performance ASTM E1421 pour répondre aux exigences des clients ISO / GLP.
Tension 100/240 V
Diviseur de faisceau Échangeur de diviseur de faisceau (Beamsplitter) automatisé (ABX)
Composants Sources ; détecteurs ; diviseurs de faisceau
Profondeur (impériale) 27 po
Profondeur (métrique) 69,8 cm
Description Doté d’accessoires sur mesure et d’un logiciel intégré pour résoudre facilement les problèmes analytiques, le spectromètre Nicolet iS50 est un système d’analyse des matériaux tout-en-un.
Type de détecteur Jusqu’à 9 détecteurs sélectionnables par l’utilisateur
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Polymères et caoutchoucs ; médecine légale ; industrie pharmaceutique ;
À utiliser avec (équipement) Accessoires SMART, TGA-IR, microscope Continuum, photo-acoustique, la plupart des accessoires standard ; cellules à gaz ; GC-IR ; FT-Raman ; ABX ; NIR ; ATR intégré
Hauteur (impériale) 11 po
Hauteur (métrique) 27,6 cm
Humidité Scellé pour résister à l’humidité ambiante
Interface PC USB 2.0
Laser HeNe
Type de source Utilisation possible d’une double source : source IR longue durée Polaris™
Gamme spectrale 10 à 25 000 cm¹
Résolution spectrale Mieux que 0,07 cm¹
Poids (impériale) 132 lb
Poids (métrique) 60 kg
Largeur (impériale) 25 po
Largeur (métrique) 62,6 cm