Learn More
Nicorandil, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nicorandil |
| CAS | 65141-46-0 |
| Formule moléculaire | C8 H9 N3 O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Nicorandil, 3-Pyridinecarboxamide','N-[2-(nitrooxy)ethyl]- (9CI), 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Dancor, Ikorel, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate ester, N-(2-Nitrooxyethyl)nicotinamide, Perisalol, SG 75, Sigmart, U 64417 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12) |
| SMILES | [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1 |
| Nom IUPAC | nitrate de 2-(pyridine-3-carbonylamino)éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.17 |
| Poids de la formule | 211.0593 |