Learn More
Nicotianamine, TRC
Code produit 30012914
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012914 10 mg 10mg
30009817 5 mg 5mg
30008504 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012914 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN40850010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34441-14-0
Formule moléculaire C11 H19 N3 O6
Poids moléculaire (g/mol) 289.29
Nom IUPAC (2S)-1-[(3S)-3-[[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]amino]-3-carboxypropyl]aziridine-2-carboxylic acid
SMILES N[C@@H](CCN[C@@H](CCN1C[C@H]1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotianamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H19N3O6/c12-6(9(15)16)1-3-13-7(10(17)18)2-4-14-5-8(14)11(19)20/h6-8,13H,1-5,12H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/t6-,7-,8-,14?/m0/s1
Poids de la formule 289.1274
Pourcentage de pureté >95%