Learn More
Nicotinamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498730 100 g 100g
11498536 250 g 250g
11488536 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498730 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15970.22
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 98-92-0 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Nicotinamide is a building block (active component) of coenzymes nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and nicotinamide adenine dinucleotide phopshate (NADP). It may be used as a substrate of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT, EC 2.4.2.12), the rate-limiting enzyme for NAD(+) biosynthesis and an important signaling molecule. It is an amide derivative of vitamin B3 and a PARP inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nicotinamide est un bloc de construction (composant actif) des coenzymes nicotinamide adénine dinucléotide (NAD) et nicotinamide adénine dinucléotide phopshate (NADP). Il peut être utilisé comme substrat de la nicotinamide phosphoribosyltransférase (NAMPT, EC 2.4.2.12), l’enzyme de limitation de vitesse pour la biosynthèse NAD(+) et une molécule de signalisation importante. Il s’agit d’un dérivé amide de la vitamine B3 et d’un inhibiteur de PARP.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol , le glycérol, le DMSO , le méthanol, le butanol et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’éther.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-92-0
Formule moléculaire C6H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 122.127
Numéro MDL MFCD00006395
Clé InChI DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nicotinamide, niacinamide, 3-pyridinecarboxamide, vitamin pp, nicotinic acid amide, papulex, aminicotin, amixicotyn, nicobion, nicotylamide
CID PubChem 936
ChEBI CHEBI:17154
Nom IUPAC pyridine-3-carboxamide
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotinamide
Point de fusion 128°C to 132°C
Point d’éclair 182°C (360°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 383619
Merck Index 14,6523
Poids de la formule 122.13
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nicotinamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nicotinamide