Learn More
β-nicotinamide adénine dinucléotide, MP Biomedicals™
Code produit 11493000 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493000 25 g 25g
11473000 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493000 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210031925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    779.00€
    741.30€ / 25g
    Économisez 37.70€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Il intervient comme coenzyme des déshydrogénases. Le β-nicotinamide adénine dinucléotide MP Biomedicals est l’une des formes biologiquement actives de l’acide nicotinique qui est présent dans les cellules vivantes principalement à l’état oxydé. C’est
  • Il intervient comme coenzyme des déshydrogénases, en particulier dans la déshydrogénation des alcools primaires et secondaires
  • Il agit habituellement comme accepteur d’hydrogène, formant ainsi le NADH, qui intervient alors comme donneur d’hydrogène dans la chaîne respiratoire
  • Il agit comme coenzyme pour les enzymes de transfert d’hydrure
  • Il est utilisé comme substrat pour les enzymes consommatrices de NAD(+), qui comprennent les ADP-ribose transférases, les poly(ADP-ribose) polymérases, les cADP-ribose synthases et les sirtuines
  • Récemment décrit comme un agoniste P2Y11
Identifiants chimiques
CAS 53-84-9
Formule moléculaire C21H27N7O14P2
Poids moléculaire (g/mol) 663.43
Numéro MDL MFCD00150377
Clé InChI BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonyme nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
CID PubChem 15938971
ChEBI CHEBI:57540
Nom IUPAC Phosphate de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridine-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
pH 2 à 4 (solution aqueuse à 1 %)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (200 mg/mL)
Poids de la formule 663,40 (anhydre)
Pourcentage de pureté ≥93%
Forme physique Poudre de couleur blanche