Learn More
β-nicotinamide adénine dinucléotide, MP Biomedicals™
Code produit 11487550 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
5 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11487550 100 mg 100mg
11497550 500 mg 500mg
11417560 5 g 5g
11427560 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11487550 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02100499.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.65€
    57.75€ / 100mg
    Économisez 2.90€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Il agit comme une molécule accepteur d’électrons majeure dans les oxydations biologiques. β-nicotinamide adénine dinucléotide MP Biomedicals intervient comme coenzyme des déshydrogénases et agit comme accepteur d’hydrogène. β-NAD est l’une des f
Le β-NAD est présent dans les cellules vivantes principalement à l’état oxydé.
  • Il intervient comme coenzyme des enzymes de transfert d’hydrure dans les déshydrogénases, en particulier dans la déshydrogénation des alcools primaires et secondaires
  • Il agit habituellement comme accepteur d’hydrogène, formant ainsi le NADH, qui intervient alors comme donneur d’hydrogène dans la chaîne respiratoire
  • Il est utilisé comme substrat pour les enzymes consommatrices de NAD(+), qui comprennent les ADP-ribose transférases, les poly(ADP-ribose) polymérases, les cADP-ribose synthases et les sirtuines
  • Récemment décrit comme un agoniste P2Y11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-84-9
Formule moléculaire C21H27N7O14P2
Poids moléculaire (g/mol) 663.43
Numéro MDL MFCD00150377
Clé InChI BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonyme nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
CID PubChem 15938971
ChEBI CHEBI:57540
Nom IUPAC Phosphate de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridine-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Absorbance λ max (water): 259 ± 3nm
Point de fusion 160°C (literature)
pH 2 to 4 (1% aq. soln.)
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water (200mg/mL)
Poids de la formule 663.4 (anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre de couleur blanche