Learn More
β-nicotinamide adénine dinucléotide, oxydé, acide libre, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11400222 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11400222 1 g 1g
11410222 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400222 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0216004701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.21€
    216.30€ / 1g
    Économisez 20.91€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Identifiants chimiques
CAS 53-84-9
Formule moléculaire C21H27N7O14P2
Poids moléculaire (g/mol) 663.43
Numéro MDL MFCD00150377
Clé InChI BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonyme nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
CID PubChem 15938971
ChEBI CHEBI:57540
Nom IUPAC Phosphate de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridine-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide, Oxidized, Free Acid
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Quantité 1 g
Poids de la formule 663.4 (Anhydrous)
Forme physique Poudre