Learn More
β-nicotinamide adénine dinucléotide phosphate, réactif de culture cellulaire, MP Biomedicals™
Code produit 11461951 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461951 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11461951 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219471410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    996.00€
    948.15€ / 10g
    Économisez 47.85€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 53-84-9
Formule moléculaire C21H27N7O14P2
Poids moléculaire (g/mol) 663.43
Numéro MDL MFCD00150377
Clé InChI BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonyme nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
CID PubChem 15938971
ChEBI CHEBI:57540
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 10 g
Nom IUPAC Phosphate de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridine-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl
Poids de la formule 663,4 (Anhydre)