Learn More
Nicotinamide N-oxyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467808
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15467808 100 g 100g
15457808 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61292.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1986-81-8 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1986-81-8
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.126
Numéro MDL MFCD00006202
Clé InChI USSFUVKEHXDAPM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 72661
Nom IUPAC 1-oxidopyridine-1-ium-3-carboxamide
SMILES C1=CC(=C[N+](=C1)[O-])C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotinamide N-oxide
Point de fusion 291°C to 293°C (decomposition)
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme nicotinamide n-oxide, nicotinamide 1-oxide, 1-oxynicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 1-oxide, 1-oxy-nicotinamide, niacinamide-n-oxide, nicotinamide, 1-oxide, 3-pyridinecarboxamide,1-oxide, 3-carbamoylpyridin-1-ium-1-olate, 3-aminocarbonyl pyridinium-1-olate
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 98%