Learn More
Nicotinamide N-oxide, MedChemExpress
Code produit 16434596
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16434596 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16434596 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101407
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Nicotinamide N-oxide, an in vivo nicotinamide metabolite, is a potent, and selective antagonist of the CXCR2 receptor.
Nicotinamide N-oxide, an in vivo nicotinamide metabolite, is a potent, and selective antagonist of the CXCR2 receptor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotinamide N-oxide
CAS 1986-81-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H6N2O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité H2O : 20 mg/mL (144.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (72.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C[N+]([O-])=CC=C1)N
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 99.93%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation