Learn More
Nicotinamide N-oxyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nicotinamide N-Oxide |
| CAS | 1986-81-8 |
| Formule moléculaire | C6 H6 N2 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 3-Pyridinecarboxamide','1-oxide, Nicotinamide','1-oxide (6CI,7CI,8CI), NSC 168416, NSC 30531, Niacinamide N-oxide, Nicotinamide N-oxide, Pyridine-3-carboxamide 1-oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6N2O2/c7-6(9)5-2-1-3-8(10)4-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| SMILES | NC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1 |
| Nom IUPAC | 1-oxydopyridin-1-ium-3-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.12 |
| Poids de la formule | 138.0429 |