Learn More
Nicotinamide, TRC
Code produit 30133058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133058 100 g 100g
17972125 1 g 1g
17950885 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133058 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN407750100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-92-0
Formule moléculaire C6 H6 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Synonyme Nicotinamide, 3-Pyridinecarboxamide, 3-(Aminocarbonyl)pyridine, 3-Amidopyridine, 3-Carbamoylpyridine, 3-Pyridinecarboxylic acid amide, Aminicotin, Benicot, Delonin Amide, Dipegyl, NAM, NSC 13128, NSC 27452, Niacinamide, Niavit PP, Nicamina, Nicamindon, Nicasir, Nicobion, Nicofort, Nicosan 2, Nicosylamide, Nicotilamide, Nicotine acid amide, Nicotinic acid amide, Nicotinic amide, Nicotylamide, Nicovit, Nicovitina, Nictoamide, Niocinamide, Niozymin, Papulex, Pelmin, Pelmine, Pelonin amide, Vi-Nicotyl, Vitamin B, Vitamin B3, m-(Aminocarbonyl)pyridine, β-Pyridinecarboxamide
Nom IUPAC pyridine-3-carboxamide
SMILES NC(=O)c1cccnc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotinamide (Vitamin B3)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Poids de la formule 122.048
Pourcentage de pureté >95%