Learn More
Nicotinomidoxime, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15498197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498197 5 g 5g
15488197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51749.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1594-58-7
Formule moléculaire C6H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00265955
Clé InChI AQBMQGDKWIPBRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridylamidoxime, 3-pyridinecarboxamidoxime, z-n'-hydroxynicotinimidamide, n-hydroxynicotinimidamide, z-n'-hydroxypyridine-3-carboximidamide, n-hydroxy-nicotinamidine, 3-pyridinecarboxamidoxine, 3-pyridinecarboxamide oxime, nicotinamidoxime, hydroxyimino-3-pyridylmethylamine
CID PubChem 5372334
Nom IUPAC N’-hydroxypyridine-3-carboximidamide
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotinamidoxime
Point de fusion 130°C to 135°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 97%