Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nicotine Bitartrate Dihydrate |
| CAS | 6-3-6019 |
| Point de fusion | 93 °C à 95 °C (littérature) |
| Couleur | Blanc |
| pH | 3,18 (solution aqueuse à 10 %) (littérature) |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | nicotine ditartrate dihydrate, unii-r7m676m8yv, nicotine bitartrate usan, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid;3-2s-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine;dihydrate, nicotine bitartrate who-dd, nicotine acid tartrate dihydrate, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine bis 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate dihydrate, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3-2s-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine; dihydrate, 3-2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl pyridine, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:2 , dihydrate |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau (50 mg/mL - claire à légèrement trouble, incolore à jaune pâle) ou en alcool. |
| Nom IUPAC | acide bis((2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque) 3-[(2S)-1-méthylpyrrolidin-2-yl]pyridine dihydrate |
| Poids de la formule | 498.44 |
| Afficher plus |