Learn More
Acide nicotinique, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10591561 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10591561 5 g Flacon en verre 5g
10591751 100 g Flacon en plastique 100g
10081320 500 g Flacon en plastique 500g
10722374 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
15119173 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10591561 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128290050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.60€
    28.65€ / 5g
    Économisez 2.95€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 59-67-6 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-67-6
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Numéro MDL MFCD00006391
Clé InChI PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
CID PubChem 938
ChEBI CHEBI:15940
Nom IUPAC Acide pyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotinic acid
Note relative au nom 99.5%
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion 236.0°C to 239.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C, 1 hr.)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 22,38
Merck Index 15,661
Informations sur la solubilité Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol (10g/L at 20°C),eth,er,soluble in propylene glycol,in alkali hydroxides,and carbonates,freely soluble in boiling water or boiling ethanol
Poids de la formule 123.11
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nicotinic acid